di-Natrium-4-nitrophenylphosphat Hexahydrat (pNPP), Tabletten
Lieferant: Cayman Chemical
10009147-1
CAYM10009147-1EA 97 EUR
CAYM10009147-1
di-Natrium-4-nitrophenylphosphat Hexahydrat (pNPP), Tabletten
di-Natrium-4-nitrophenylphosphat Hexahydrat (pNPP)
Acid Phosphatase Substrate
Formel: C₆H₄NNa₂O₆P·6H₂O
Schmelzpunkt: 300 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00066288
CAS-Nummer: 333338-18-4
EINECS: 224-246-5