2-Thiobarbitursäure
Lieferant: Cayman Chemical
10009199-1
CAYM10009199-1EA 95 EUR
CAYM10009199-1
2-Thiobarbitursäure
2-Thiobarbitursäure
Formel: C₄H₄N₂O₂S
Siedepunkt: 419 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 235 °C
Dichte: 1,661 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006674
CAS-Nummer: 504-17-6
EINECS: 207-985-8