Propidiumiodid
Lieferant: Cayman Chemical
|
Achtung
|
Synonyme:
3,8-Diamino-5-(3-(diethylmethylammonio)propyl)-6-phenylphenanthridiniumdiiodid
10009957-1
CAYM10009957-1EA
129
EUR
CAYM10009957-1
Propidiumiodid
Propidiumiodid
Formel:
C₂₇H₃₄I₂N₄ Molecular Weight: 668.4 g/mol |
MDL:
MFCD00011921 CAS-Nummer: 25535-16-4 EINECS: 247-081-0 |