Apigenin
Lieferant: Cayman Chemical
10010275-100 10010275-25 10010275-50 10010275-500
CAYM10010275-100EA 281 EUR
CAYM10010275-100 CAYM10010275-25 CAYM10010275-50 CAYM10010275-500
Apigenin
Apigenin
Formel: C₁₅H₁₀O₅
MDL: MFCD00006831
CAS-Nummer: 520-36-5
EINECS: 208-292-3