Benzimidazol

Lieferant: Cayman Chemical

Synonyme: 1H-Benzimidazol

10010302-10 10010302-100 10010302-250 10010302-50
CAYM10010302-10EA 42 EUR
CAYM10010302-10 CAYM10010302-100 CAYM10010302-250 CAYM10010302-50
Benzimidazol
Benzimidazol
Formel: C₇H₆N₂
Siedepunkt: 360 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 170…173 °C
Dichte: 1,23 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00005585
CAS-Nummer: 51-17-2
EINECS: 200-081-4
Merck Index: 13,01082

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR