Arachidonsäure

Lieferant: Cayman Chemical

Synonyme: (5Z,8Z,11Z,14Z)-Icosa-5,8,11,14-tetraenoic acid

10010377-1
CAYM10010377-1EA 161 EUR
CAYM10010377-1
Arachidonsäure
Arachidonsäure
Formel: C₂₀H₃₂O₂
Molecular Weight: 304.5 g/mol
MDL: MFCD00004417
CAS-Nummer: 506-32-1
EINECS: 208-033-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR