Dexamethason
Lieferant: Cayman Chemical
Synonyme:
9-Fluor-11β,17α,21-trihydroxy-16α-methyl-pregna-1,4-dien-3,20-dion, Dexamethasonum
11015-500
11015-1
11015-5
CAYM11015-500EA
76
EUR
CAYM11015-500
CAYM11015-1
CAYM11015-5
Dexamethason
Dexamethason
Formel:
C₂₂H₂₉FO₅ Schmelzpunkt: 268…271 °C |
MDL:
MFCD00064136 CAS-Nummer: 50-02-2 EINECS: 200-003-9 |