3-Aminobenzamidoxim
Lieferant: Cayman Chemical
11074-500
11074-1
11074-5
CAYM11074-500EA
43
EUR
CAYM11074-500
CAYM11074-1
CAYM11074-5
3-Aminobenzamidoxim
3-Aminobenzamidoxim
Formel:
C₇H₉N₃O |
MDL:
MFCD08061150 CAS-Nummer: 100524-07-0 |