7-Aminoactinomycin (7-AAD)
Lieferant: Cayman Chemical
11397-1
11397-5
CAYM11397-1EA
146
EUR
CAYM11397-1
CAYM11397-5
7-Aminoactinomycin (7-AAD)
7-Aminoactinomycin D (7-AAD)
Formel:
C₆₂H₈₇N₁₃O₁₆ |
MDL:
MFCD00077295 CAS-Nummer: 7240-37-1 |