Kämpferol
Lieferant: Cayman Chemical
Synonyme: 3,5,7-Trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one
11852-25 11852-50 11852-100
CAYM11852-25EA 59 EUR
CAYM11852-25 CAYM11852-50 CAYM11852-100
Kämpferol
Kämpferol
Formel: C₁₅H₁₀O₆
Molecular Weight: 286.24 g/mol
MDL: MFCD00016938
CAS-Nummer: 520-18-3
EINECS: 208-287-6