2-Methylbenzamidoxim
Lieferant: Cayman Chemical
13002-500
13002-1
13002-5
CAYM13002-500EA
42
EUR
CAYM13002-500
CAYM13002-1
CAYM13002-5
2-Methylbenzamidoxim
2-Methylbenzamidoxim
Formel:
C₈H₁₀N₂O |
CAS-Nummer:
40312-14-9 |