Natriumbutyrat
Lieferant: Cayman Chemical
Synonyme:
Buttersäure Natriumsalz
13121-50
13121-100
13121-250
CAYM13121-50EA
43
EUR
CAYM13121-50
CAYM13121-100
CAYM13121-250
Natriumbutyrat
Natriumbutyrat
Formel:
C₄H₇NaO₂ Molecular Weight: 110.09 g/mol Schmelzpunkt: 244 Dichte: 1.324 g/cm³ (30 °C) |
MDL:
MFCD00002816 CAS-Nummer: 156-54-7 EINECS: 205-857-6 |