3-Isobutyl-1-methylxanthin
Lieferant: Cayman Chemical
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Isobutyl-1-methyl-2,6(1H,3H)-purindion, 3-Isobutyl-1-methyl-3,7-dihydro-1H-purin-2,6-dion, 3-Isobutyl-1-methyl-3,7-dihydro-2H-purin-2,6-dion, 3,7-Dihydro-3-isobutyl-1-methyl-1H-purin-2,6-dion, 3-Isobutyl-1-methyl-1H,3H-purin-2,6-dion, 2,6-Dihydroxy-1-methyl-3-isobutylpurin
13347-100
13347-250
13347-500
CAYM13347-100EA
50
EUR
CAYM13347-100
CAYM13347-250
CAYM13347-500
3-Isobutyl-1-methylxanthin
3-Isobutyl-1-methylxanthin
Formel:
C₁₀H₁₄N₄O₂ Schmelzpunkt: 200…201 °C |
MDL:
MFCD00005584 CAS-Nummer: 28822-58-4 EINECS: 249-259-3 |