Neomycinsulfat
Lieferant: Cayman Chemical
Synonyme:
Neomycin Sulfatsalz
14287-500
CAYM14287-500EA
130
EUR
CAYM14287-500
Neomycinsulfat
Neomycinsulfat
Formel:
C₂₃H₄₆N₆O₁₃·3H₂SO₄ Molecular Weight: 908,87 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00150827 CAS-Nummer: 1405-10-3 EINECS: 215-773-1 Merck Index: 12,06542 |