TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphin Hydrochlorid)
Lieferant: Cayman Chemical
|
Gefahr
|
Synonyme:
TCEP HCl
14329-1
CAYM14329-1EA
59
EUR
CAYM14329-1
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphin Hydrochlorid)
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphin Hydrochlorid)
Formel:
C₉H₁₆ClO₆P Molecular Weight: 286,65 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00145469 CAS-Nummer: 51805-45-9 UN: 3261 ADR: 8,II |