Phloretin
Lieferant: Cayman Chemical
14452-250
14452-500
14452-1
CAYM14452-250EA
55
EUR
CAYM14452-250
CAYM14452-500
CAYM14452-1
Phloretin
Phloretin
Formel:
C₁₅H₁₄O₅ |
MDL:
MFCD00002288 CAS-Nummer: 60-82-2 EINECS: 200-488-7 |