D(-)-Luciferin Natriumsalz Monohydrate ≥95%
Lieferant: Cayman Chemical
14682-50
14682-100
14682-500
14682-1
CAYM14682-50EA
50
EUR
CAYM14682-50
CAYM14682-100
CAYM14682-500
CAYM14682-1
D(-)-Luciferin Natriumsalz Monohydrate ≥95%
Formel:
C₁₁H₇N₂NaO₃S₂ |
MDL:
MFCD00044938 CAS-Nummer: 103404-75-7 |