1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine ≥98%
Lieferant: Cayman Chemical
Synonyme: DSPC, 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphorylcholine, 1,2-Dioctadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, (R)-2,3-Bis(stearoyloxy)propyl [2-(Trimethylammonio)ethyl] Phosphate, (R)-2,3-Bis(stearoyloxy)propyl (2-(trimethylammonio)ethyl) phosphate
15100-25
CAYM15100-25EA 809 EUR
CAYM15100-25
1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine ≥98%
1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Formel: C₄₄H₈₈NO₈P
Molecular Weight: 790,16 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00036905
CAS-Nummer: 816-94-4