Mischung langkettiger cis/trans-Isomere Fettsäuremethylester
Lieferant: Cayman Chemical
Langkettiges cis/trans-Isomer-Fettsäuremethylestergemisch enthält cis- und trans-Isomere mehrerer Fettsäuren. Es ist zur Verwendung als Referenzstandard für die Erkennung langkettiger Fettsäuren in verschiedenen Probenarten mittels GC-MS vorgesehen.
- Eine Lösung in Dichlormethan
- Stabilität: ≥1 Jahr
- Verwendete GC-Säule: SP-2560
Verpackung: Paket enthält C16:0, C18:0, C:18:1 (6-trans, 8-trans), C:18:1 (9-trans), C:18:1 (10-trans), C:18:1 (11-trans), C:18:1 (12-trans), C:18:1 (13-trans, 14-trans, 6-cis, 8-cis), C:18:1 (9-cis), C:18:1 (15-trans, 10-cis), C:18:1 (11-cis), C:18:1 (12-cis), C18:2, C20:0, C18:3, C22:0.