(±)-16-HDoHE
Lieferant: Cayman Chemical
33600-25
33600-50
33600-100
33600-250
CAYM33600-25EA
103
EUR
CAYM33600-25
CAYM33600-50
CAYM33600-100
CAYM33600-250
(±)-16-HDoHE
(±)-16-HDoHE
Formel:
C₂₂H₃₂O₃ |
CAS-Nummer:
90780-51-1 UN: 1170 ADR: 3,II |