Apiin ≥98%
Lieferant: Cayman Chemical
|
|
Synonyme:
Apigenin-7-Apioglucoside, 7-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3-(((2S,3R,4R)-3,4-Dihydroxy-4-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)oxy)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-5-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one
34596-50
CAYM34596-50EA
79800
EUR
CAYM34596-50
Apiin ≥98%
Apiin
Formel:
C₆H₁₀N₄O₂ Molecular Weight: 564,49 g/mol Lagertemperatur: Room Temperature |
MDL:
MFCD00016941 CAS-Nummer: 26544-34-3 |