N-(3-Benzylthiazol-2(3H)-ylidene)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxamide ≥98%
Lieferant: Cayman Chemical
|
Achtung
|
Synonyme:
TRULI
36623-1
CAYM36623-1EA
39
EUR
CAYM36623-1
N-(3-Benzylthiazol-2(3H)-ylidene)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxamide ≥98%
N-(3-Benzylthiazol-2(3H)-ylidene)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxamide
Formel:
C₁₈H₁₄N₄OS Molecular Weight: 334,3950 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD33402276 CAS-Nummer: 1424635-83-5 |