3,6-Bis(4-(bis(2-hydroxydodecyl)amino)butyl)piperazine-2,5-dione ≥95%

Lieferant: Cayman Chemical
Gefahr

36700-25
CAYM36700-25EA 1055 EUR
CAYM36700-25
3,6-Bis(4-(bis(2-hydroxydodecyl)amino)butyl)piperazine-2,5-dione ≥95%
3,6-Bis(4-(bis(2-hydroxydodecyl)amino)butyl)piperazine-2,5-dione
Formel: C₆₀H₁₂₀N₄O₆
Siedepunkt: 78 °C (172,4 °F)
Schmelzpunkt: −114 °C (−173,2 °F)
Dichte: 0,79 g/cm³ (6,59255 lbs,/gal)
Flammpunkt: 13 °C (55,4 °F)
Lagertemperatur: Gefrierschrank
CAS-Nummer: 1432494-65-9
UN: 1170
ADR: 3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR