1-(5-Chloro-2-hydroxyphenyl)ethanone (2,4,6-trichlorophenyl)hydrazone ≥95%
Lieferant: Cayman Chemical
Synonyme:
Mitochondrial fusion promoter M1, (E)-4-Chloro-2-(1-(2-(2,4,6-trichlorophenyl)hydrazono)ethyl)phenol
39909-10
CAYM39909-10EA
64
EUR
CAYM39909-10
1-(5-Chloro-2-hydroxyphenyl)ethanone (2,4,6-trichlorophenyl)hydrazone ≥95%
1-(5-Chloro-2-hydroxyphenyl)ethanone (2,4,6-trichlorophenyl)hydrazone
Formel:
C₁₄H₁₀Cl₄N₂O Molecular Weight: 364,054 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00116814 CAS-Nummer: 219315-22-7 |