Essigsäureanhydrid

Lieferant: Cayman Chemical
Gefahr

Synonyme: Acetanhydrid

400031-1 400031-5
CAYM400031-1EA 16 EUR
CAYM400031-1 CAYM400031-5
Essigsäureanhydrid
Essigsäureanhydrid
Formel: (CH₃CO)₂O
Molecular Weight: 102.09 g/mol
Siedepunkt: 139.9
Schmelzpunkt: –73 °C
Dichte: 1.08 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 49
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008705
CAS-Nummer: 108-24-7
EINECS: 203-564-8
UN: 1715
ADR: 8 II
REACH: 01-2119486470-36
Merck Index: 13,00057
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f107a66d926eb36bee4d132880765bc7fc2db7c8&vid=1c6b77698bd69c2f562bcda9bf02b8dc694a0d16&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR