5,5'-Dithiobis(2-nitrobenzoesäure) (Ellman's Reagenz, DTNB)
Lieferant: Cayman Chemical
|
Achtung
|
400050-250
400050-100
CAYM400050-250EA
39
EUR
CAYM400050-250
CAYM400050-100
5,5'-Dithiobis(2-nitrobenzoesäure) (Ellman's Reagenz, DTNB)
5,5'-Dithiobis(2-nitrobenzoesäure) (Ellman's Reagenz, DTNB)
Formel:
C₁₄H₈N₂O₈S₂ Schmelzpunkt: 240…244 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007140 CAS-Nummer: 69-78-3 EINECS: 200-714-4 |