Phagozytose-Assay-Kit (IgG FITC)
Lieferant: Cayman Chemical
Phagozytose-Assay-Kit (IgG FITC) zur Identifikation von Faktoren, die in vitro den Phagozytose-Prozess regulieren.
- Detektiert Phagozytose von fluorescein-markierten, mit Kaninchen-IgG beschichteten Latex-Beads
- Validiert in humanen Monozyten des peripheren Blutes und Maus-Peritoneal-Makrophagen
- Phagozytose detektierbar in 1 bis 4 Stunden bei 37 °C
- Auswertung mittels Durchflusszytometrie oder Fluoreszenzmikroskopie
Das Phagozytose-Assay-Kit (IgG FITC) setzt Latex-Beads ein, die mit fluoreszenz-markiertem Kaninchen-IgG beschichtet sind. Die phagozytierten fluoreszierenden Beads können mit einem Fluoreszenzmikroskop detektiert werden, sodass kinetische Untersuchungen der Phagozytose auf Einzelzell-Ebene möglich sind. Zusätzlich bietet die durchflusszytometrische Auswertung den Vorteil, dass Störungen der Phagozytose auf Populationsebene und – bei Kombination mit einer Antikörper-Färbung – von speziellen Zelltypen innerhalb komplexer Populationen visualisiert werden können. Der in diesem Kit enthaltene Komplex aus Latex-Beads, Kaninchen-IgG und FITC reicht für bis zu 750 Proben.
Lieferumfang: Kit beinhaltet Komplex, Puffertabletten und Trypanblau.