Ölrot O-Lösung Lipidtropfen-Analyse
Lieferant: Cayman Chemical
|
Gefahr
|
Synonyme:
CI 26125
600045-25
CAYM600045-25EA
34
EUR
CAYM600045-25
Ölrot O-Lösung Lipidtropfen-Analyse
Ölrot O
- Formulation: A 25 ml stock solution
Formel:
C₂₆H₂₄N₄O Molecular Weight: 408,51 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00003898 CAS-Nummer: 1320-06-5 UN: 1219 ADR: 3,II |