TBS-Puffer-Lösung 10fach konzentriert (TRIS-gepufferte Salzösung) pH 7,4
Lieferant: Cayman Chemical
600232-250 600232-500 600232-1
CAYM600232-250EA 60 EUR
CAYM600232-250 CAYM600232-500 CAYM600232-1
TBS-Puffer-Lösung 10fach konzentriert (TRIS-gepufferte Salzösung) pH 7,4
Puffer Elektrophorese-Puffer Waschpuffer
Formulation: Concentrated TBS (250 mM Tris-base; pH 7,4; 1,37 M sodium chloride and 27 mM KCl).
Suggested storage (long term) temperature: 4 °C.