o-Acetylsalicylsäure

Lieferant: Cayman Chemical
Achtung

Synonyme: 2-Acetoxybenzoesäure, Aspirin®, Acetylsalicylsäure, ASS®

70260-500
CAYM70260-500EA 76 EUR
CAYM70260-500
o-Acetylsalicylsäure
o-Acetylsalicylsäure
Formel: 2-(CH₃CO₂)C₆H₄CO₂H
Molecular Weight: 180,16 g/mol
Siedepunkt: 140 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 138…140 °C
Dichte: 1,39 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 250 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002430
CAS-Nummer: 50-78-2
EINECS: 200-064-1
Merck Index: 13,00856
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0fcb60a4ee505b596cef38216a85e034985091e0&vid=5f8d5cfeb3039783869a9320ec840b8ec12c33ea&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR