L(-)-Glutathion (oxidierte Form)

Lieferant: Cayman Chemical

Synonyme: GSSG, Bi(glutathion-S-yl), L(-)-Glutathion, oxidiert

703216-1
CAYM703216-1EA 64 EUR
CAYM703216-1
L(-)-Glutathion (oxidierte Form)
L(-)-Glutathion (oxidierte Form)
Formel: C₂₀H₃₂N₆O₁₂S₂
Molecular Weight: 612,64 g/mol
Schmelzpunkt: 185 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00063106
CAS-Nummer: 27025-41-8
EINECS: 248-170-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR