Triphenylphosphin
Lieferant: Cayman Chemical
Achtung
705018-1
CAYM705018-1EA 42 EUR
CAYM705018-1
Triphenylphosphin
Triphenylphosphin
Formel: C₁₈H₁₅P
Siedepunkt: 377 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 79 °C
Dichte: 1,194 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 180 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003043
CAS-Nummer: 603-35-0
EINECS: 210-036-0
Merck Index: 12,09873