Ebselen
Lieferant: Cayman Chemical
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Phenyl-1,2-benzoisoselenazol-3(2H)-one, 2-Phenylbenzo[d][1,2]selenazol-3(2H)-one
70530-100
70530-5
70530-50
70530-25
CAYM70530-100EA
308
EUR
CAYM70530-100
CAYM70530-5
CAYM70530-50
CAYM70530-25
Ebselen
Ebselen
Formel:
C₁₃H₉NOSe Molecular Weight: 274.20 g/mol |
MDL:
MFCD00210937 CAS-Nummer: 60940-34-3 UN: 3283 ADR: 6.1 III |