Kaffeesäure

Lieferant: Cayman Chemical

Synonyme: 3,4-Dihydroxyzimtsäure, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)propensäure, 3,4-Dihydroxycinnamsäure

70602-10 70602-25 70602-5
CAYM70602-10EA 81 EUR
CAYM70602-10 CAYM70602-25 CAYM70602-5
Kaffeesäure
Kaffeesäure
Formel: C₉H₈O₄
Molecular Weight: 180.16 g/mol
Siedepunkt: 366
Schmelzpunkt: 234…237 °C
MDL: MFCD00004392
CAS-Nummer: 331-39-5
EINECS: 206-361-2
Merck Index: 12,01673

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR