Resveratrol
Lieferant: Cayman Chemical
70675-100
70675-50
70675-500
70675-250
CAYM70675-100EA
60
EUR
CAYM70675-100
CAYM70675-50
CAYM70675-500
CAYM70675-250
Resveratrol
Resveratrol
Formel:
C₁₄H₁₂O₃ Schmelzpunkt: 260 °C Dichte: 1,36 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00133799 CAS-Nummer: 501-36-0 Merck Index: 12,08326 |