2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine
Lieferant: Cayman Chemical
81260-1
CAYM81260-1EA 35 EUR
CAYM81260-1
2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine
2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine
Formel: C₄H₆N₄O
Siedepunkt: 373 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 285…286 °C
MDL: MFCD00006098
CAS-Nummer: 56-06-4
EINECS: 200-254-4
Merck Index: 13,03001