S-Methylisothiouroniumsulfat
Lieferant: Cayman Chemical
81300-1
CAYM81300-1EA 35 EUR
CAYM81300-1
S-Methylisothiouroniumsulfat
S-Methylisothiouronium sulphate
Formel: C₄H₁₂N₄S₂·H₂SO₄
MDL: MFCD00013055
CAS-Nummer: 867-44-7
EINECS: 212-759-7