2,6-Di-tert-butyl-p-kresol

Lieferant: Cayman Chemical

Synonyme: DBPC, Butylhydroxytoluol, 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol, Ionol, BHT

89910-500 89910-1
CAYM89910-500EA 24 EUR
CAYM89910-500 CAYM89910-1
2,6-Di-tert-butyl-p-kresol
2,6-Di-tert-butyl-p-kresol
Formel: C₁₅H₂₄O
Siedepunkt: 265 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 69…70 °C
Dichte: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 127 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011644
CAS-Nummer: 128-37-0
EINECS: 204-881-4
Merck Index: 13,01547

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR