Linolsäure
Lieferant: Cayman Chemical
90150-100
90150-50
90150-500
CAYM90150-100EA
39
EUR
CAYM90150-100
CAYM90150-50
CAYM90150-500
Linolsäure
Linolsäure
Formel:
C₁₈H₃₂O₂ Siedepunkt: 360 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –5 °C Dichte: 0,9 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064241 CAS-Nummer: 60-33-3 EINECS: 200-470-9 Merck Index: 13,05527 |