γ-Linolensäure

Lieferant: Cayman Chemical

Synonyme: 6Z,9Z,12Z-Octadecatriensäure, cis,cis,cis-6,9,12-Octadecatriensäure

90220-100 90220-250 90220-50 90220-1
CAYM90220-100EA 50 EUR
CAYM90220-100 CAYM90220-250 CAYM90220-50 CAYM90220-1
γ-Linolensäure
γ-Linolensäure
Formel: C₁₈H₃₀O₂
Molecular Weight: 278.44 g/mol
MDL: MFCD00065718
CAS-Nummer: 506-26-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR