Gaschromatograph mit FID (GC-FID)
Lieferant: LUCIDITY
928270-240
CCDL928270-240EA 18100 EUR
CCDL928270-240
Gaschromatograph mit FID (GC-FID)
Chromatographiesysteme Gaschromatographen
Kompakter, wirtschaftlicher, voll funktionsfähiger Gaschromatograph.
  • Lucidity-Schnellsäulenwechsel für eine schnelle und einfache Säuleninstallation
  • Ausgestattet mit einem Split/Splitlos-Einlassport
  • Enthält einen sehr kleinen Ofen, der ein schnelles Erhitzen und Abkühlen ermöglicht
  • Intuitive Lucidity-Software ist beim Kauf des Instruments enthalten
  • Das Instrument ändert seine Farbe zur Statusanzeige
  • Selbstinstallierbares und benutzerfreundliches Design
  • Geringer Stromverbrauch
Der Lucidity GC hat eine der kleinsten Stellflächen aller voll funktionsfähigen GC-FIDs. Das Wechseln der GC-Säulen im Lucidity GC ist so einfach wie das Laden einer Spiele-Kassette. In den Säulenhalter können Quarzglas- und Metallkapillarsäulen eingebaut werden.
Lieferumfang: Lieferung mit allem, was für die Analyse erforderlich ist, einschließlich: Laptop mit Lucidity-Software, Startersäule, komplettem Zubehörsatz und Schulungsvideos. Selbstinstallation in weniger als 30 Minuten. Mit 24-monatiger Garantie liefert dieser GC-FID über Jahre hinweg zuverlässige Ergebnisse.