Wundreiniger und Pflaster, Salvequick
Lieferant: ORKLA CARE
1880
CEDE1880EA 0 EUR
CEDE1880
Wundreiniger und Pflaster, Salvequick
Erste-Hilfe-Ausstattung Wundverbände
Diese Wundreiniger und haftende Verbände (Pflaster) sind in einer PE-Reißverschlusstasche verpackt. Die Wundreiniger sind für die mechanische Reinigung von kleinen Wunden vorgesehen. Die Pflaster sind als mechanische Barriere und für das Aufsaugen von Exsudaten aus kleinen Wunden vorgesehen.
  • Wundreiniger: Sterile Tücher getränkt mit 0,9% NaCl
  • Heftflaster: Mikroperforierte PE-Folie beschichtet mit Polyacrylat-Klebstoff; Wundkissen aus Vlies (Viskose und PP/PE) mit nicht-haftender Wundauflage (PE); verpackt in Papier mit Kaltsiegelrahmen
Heftpflaster: 25×72 mm