Netzverband für den Kopf
Lieferant: ORKLA CARE
1893
CEDE1893EA 0 EUR
CEDE1893
Netzverband für den Kopf
Erste-Hilfe-Ausstattung Wundverbände
Dieses Kit enthält eine große metallisierte Kompresse und einen latex-freien Netzverband für die Befestigung der Kompresse. Die Kompresse ist als mechanische Barriere und/oder zum Aufsaugen von Exsudaten von großen Kopfwunden, oder anderen Körperteilen, vorgesehen.
  • Kompresse: Saugfähige Schicht aus 100% Viskosevlies; nicht-haftende Schicht aus PE auf beiden Seiten der Kompresse; aluminisiert auf einer Seite
  • Nicht-haftende Schicht auf beiden Seiten der Kompresse verhindert, dass die Kompresse mit der Wunde verklebt
  • Metallisierte Kompressen werden durch Bestrahlung sterilisiert
Kompresse: 200×400 mm
Netzverband: 70×400 mm (ungedehnt)