Autoklav für Sterilisation bei wahlweise 125C oder 140C. Entlüfung durch Strömungsverfahren. Manuelle Verfahrenssteuerung mittels integrierter Zeitschaltuhr. Regelung durch Thermostat und Präzisionsventil. 18 Liter Volumen. 1 * 1 ST
Lieferant: CERTOCLAV
Autoklav für Sterilisation bei wahlweise 125C oder 140C. Entlüfung durch Strömungsverfahren. Manuelle Verfahrenssteuerung mittels integrierter Zeitschaltuhr. Regelung durch Thermostat und Präzisionsventil. 18 Liter Volumen. 1 * 1 ST