Berylliumsulfat Tetrahydrat

Lieferant: CHEMPUR
Gefahr

000662-100
CHMP000662-100EA 0 EUR
CHMP000662-100
Berylliumsulfat Tetrahydrat
Berylliumsulfat Tetrahydrat
Formel: BeO₄S·4H₂O
Molecular Weight: 177,14 g/mol
Siedepunkt: 580 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 110 °C
Dichte: 1,713 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00149156
CAS-Nummer: 7787-56-6
EINECS: 236-842-2
UN: 1566
ADR: 6.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR