Natrium-1-decansulfonat
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
Sodium decane-1-sulphonate, Decane-1-sulphonic acid sodium salt, 1-Decanesulphonic acid, sodium salt
002016.25G
CHMP002016.25GEA
0
EUR
CHMP002016.25G
Natrium-1-decansulfonat
Natrium-1-decansulfonat
Formel:
C₁₀H₂₁NaO₃S Molecular Weight: 244,33 g/mol Schmelzpunkt: > 300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007526 CAS-Nummer: 13419-61-9 EINECS: 236-525-9 |