Erbiumtrinitrat Pentahydrat
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
Erbium(III)nitrat Pentahydrat
003018.0025
CHMP003018.0025EA
0
EUR
CHMP003018.0025
Erbiumtrinitrat Pentahydrat
Erbiumtrinitrat Pentahydrat
Formel:
ErN₃O₉·5H₂O |
MDL:
MFCD00149691 CAS-Nummer: 10031-51-3 EINECS: 233-436-7 UN: 1477 ADR: 5.1,III |