Erbium(III)oxid
Lieferant: CHEMPUR
Achtung
Synonyme: Erbiumoxid, Dierbiumtrioxid
003020.0025
CHMP003020.0025EA 0 EUR
CHMP003020.0025
Erbium(III)oxid
Erbium(III)oxid
Formel: Er₂O₃
Molecular Weight: 382,52 g/mol
Schmelzpunkt: 2420 °C
Dichte: 7,36 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00010991
CAS-Nummer: 12061-16-4
EINECS: 235-045-7