Europiumtrinitrat Hexahydrat

Lieferant: CHEMPUR
Gefahr

Synonyme: Europium(III)nitrat Hexahydrat

003273.0005
CHMP003273.0005EA 0 EUR
CHMP003273.0005
Europiumtrinitrat Hexahydrat
Europiumtrinitrat Hexahydrat
Formel: EuN₃O₉·6H₂O
Molecular Weight: 446,07 g/mol
Schmelzpunkt: 85 °C
Dichte: 2,258 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00149700
CAS-Nummer: 10031-53-5
EINECS: 233-380-3
UN: 1477
ADR: 5.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR