Tetrachlorgold(III)säure (40 - 44% Au) in wässriger Lösung

Lieferant: CHEMPUR

Synonyme: Hydrogentetrachloroaurat(III), Tetrachlorgoldsäure

004156.0005
CHMP004156.0005EA 0 EUR
CHMP004156.0005
Tetrachlorgold(III)säure (40 - 44% Au) in wässriger Lösung
Tetrachlorgold(III)säure
Formel: HAuCl₄
Molecular Weight: 339.78 g/mol
Dichte: 3.9
MDL: MFCD00011322
CAS-Nummer: 16903-35-8
EINECS: 240-948-4
UN: 3264
ADR: 8 III
Merck Index: 13,04536

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR